Få mere at vide
Barium bromide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050126
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11303847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035678.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10553-31-8
Bariumbromid er en forløber for kemikalier, der bruges til fotografering og til andre bromider. Bariumbromid blev brugt til at rense radium i en fraktioneret krystallisationsproces udtænkt af Marie Curie. Da radium fortrinsvis præcipiterer i en opløsning af bariumbromid, ville forholdet mellem radium og barium i bundfaldet være højere end forholdet i opløsningen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10553-31-8
MDL nummer MFCD00003444
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium bromide
Smeltepunkt 850°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1564
Merck Index 14,968
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 297.14
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.781 g/mL