Få mere at vide
Bariumbromid, ultratør, 99,998% (metalbasis)
Beskrivelse
Bariumbromid er en forløber for kemikalier, der bruges til fotografering og til andre bromider. Bariumbromid blev brugt til at rense radium i en fraktioneret krystallisationsproces udtænkt af Marie Curie. Da radium fortrinsvis præcipiterer i en opløsning af bariumbromid, ville forholdet mellem radium og barium i bundfaldet være højere end forholdet i opløsningen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium bromide |
| Smeltepunkt | 850 °C |
| Navn note | Ultratør |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Ampul |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Vis mere |