Få mere at vide
Barium bromide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11303847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303847 1 g 1g
11313847 5 g 5g
11323847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11303847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035678.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10553-31-8
Bariumbromid er en forløber for kemikalier, der bruges til fotografering og til andre bromider. Bariumbromid blev brugt til at rense radium i en fraktioneret krystallisationsproces udtænkt af Marie Curie. Da radium fortrinsvis præcipiterer i en opløsning af bariumbromid, ville forholdet mellem radium og barium i bundfaldet være højere end forholdet i opløsningen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10553-31-8
MDL nummer MFCD00003444
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium bromide
Smeltepunkt 850°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1564
Merck Index 14,968
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 297.14
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.781 g/mL