Få mere at vide
Barium bromide dihydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7048652
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11326148
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011125.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-28-8
Molekylær formel BaBr2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 333.17
MDL nummer MFCD00149153
InChI nøgle HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn barium(2+) dihydrate dibromide
SMIL O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium bromide dihydrate
Farve White
Fysisk form Powder
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN1564
Merck Index 14,968
Opløselighedsinformation Very soluble in water, soluble in methanol
Formel vægt 333.17 (297.14 Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 3.58 g/mL