Få mere at vide
Bariumbromiddihydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023185
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15463137
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16328.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7791-28-8 | BaBr2H4O2 | 333.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-28-8
Molekylær formel BaBr2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 333.17
MDL nummer MFCD00149153
InChI nøgle HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn barium(2+)-dihydratdibromid
SMIL O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium bromide dihydrate
Mængde 100 g
FN nummer UN1564
Merck Index 14,968
Formel vægt 333.17 (297.15 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%