Få mere at vide
Bariumbromiddihydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463137
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463137 100 g 100g
15473137 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15463137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16328.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7791-28-8 | BaBr2H4O2 | 333.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-28-8
Molekylær formel BaBr2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 333.17
MDL nummer MFCD00149153
InChI nøgle HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn barium(2+)-dihydratdibromid
SMIL O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium bromide dihydrate
Mængde 100 g
FN nummer UN1564
Merck Index 14,968
Formel vægt 333.17 (297.15 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%