Få mere at vide
Barium bromide, anhydrous, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049636
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11307218
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 016792.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bariumbromid, vandfrit bruges som det kemiske mellemprodukt, og krydderi kosmetik kemisk additiv. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10553-31-8
MDL nummer MFCD00003444
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium bromide
Smeltepunkt 850°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
FN nummer UN1564
Merck Index 14,968
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 297.14
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.781 g/mL