Få mere at vide
Bariumbromid, vandfrit, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bariumbromid, vandfri som kemisk mellemprodukt, og krydderikosmetik som kemisk tilsætningsstof. Det anvendes også som farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium bromide |
| Smeltepunkt | 850 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 4.781 g/mL |
| FN nummer | UN1564 |
| Vis mere |