Få mere at vide
Barium bromide, anhydrous, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bariumbromid, vandfrit bruges som det kemiske mellemprodukt, og krydderi kosmetik kemisk additiv. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium bromide |
| Smeltepunkt | 850°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN1564 |
| Merck Index | 14,968 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| Formel vægt | 297.14 |
| Vis mere |