Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium bromide |
| Smeltepunkt | 850,0 °C |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (Argentometri) |
| Lineær formel | BaBr2 |
| Merck Index | 15,964 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 104,1 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i methanol, næsten uopløselig i ethanol, ethylacetat, acetone, dioxan |
| Formel vægt | 297.16 |
| Procent renhed | 99% |
| Grad | Ren |