Få mere at vide
Barium bromide, 99%, pure, anhydrous
Artikelnummer. 15229826 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15229826 50 g 50g
15239826 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15229826 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 315380500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til ultrasporanalyse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10553-31-8
Molekylær formel BaBr2
Molekylvægt (g/mol) 297.16
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium bromide
Smeltepunkt 850.0°C
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Lineær formel BaBr2
Merck Index 15,964
Opløselighedsinformation Solubility in water: 104.1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, almost insoluble in ethanol, ethyl acetate,, acetone, dioxane
Formel vægt 297.16
Procent renhed 99%
Grad Ren
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium bromide