Få mere at vide
Bariumbromat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444473
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444473 100 g 100g
11454473 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444473 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11008.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13967-90-3 | BaBr2O6 | 393.129 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13967-90-3
Molekylær formel BaBr2O6
Molekylvægt (g/mol) 393.129
MDL nummer MFCD00014177
InChI nøgle VEASZGAADGZARC-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium bromate, bromic acid, barium salt, unii-5qk4064y0r, barium 2+ dibromate, acmc-1bumj, ba.2bro3, bromic acid, barium salt 2:1, barium bromate un2719 oxidizer
PubChem CID 61706
IUPAC navn barium(2+);dibromat
SMIL [O-]Br(=O)=O.[O-]Br(=O)=O.[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium bromate
Mængde 100 g
FN nummer UN2719
Formel vægt 393.16
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Tæthed 3.99