Få mere at vide
Barium aluminum oxide, tech.
Description
Bariumaluminiumoxid bruges til getter-legeringer i vakuumrør. Det finder også anvendelse som deoxideringsmiddel til kobber, Frary's metal, smøremiddel til anoderotorer i røntgenrør og tændrørslegeringer. Det bruges til at fremstille varmebestandigt ildfast og superildfast beton. Ydermere giver det en bedre beskyttelse mod gammastråling og røntgenstråler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Barium aluminum oxide |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN1564 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 561.98 |
| Grad | Technical |
| Lugt | Odorless |
Safety and Handling
- Barium aluminum oxide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P330-Skyl munden.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i