Få mere at vide
Barium aluminum oxide, tech.
Beskrivelse
Bariumaluminiumoxid bruges til getter-legeringer i vakuumrør. Det finder også anvendelse som deoxideringsmiddel til kobber, Frary's metal, smøremiddel til anoderotorer i røntgenrør og tændrørslegeringer. Det bruges til at fremstille varmebestandigt ildfast og superildfast beton. Ydermere giver det en bedre beskyttelse mod gammastråling og røntgenstråler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium aluminum oxide |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1564 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 561.98 |
| Grad | Teknisk |
| Lugt | Odorless |