Få mere at vide
Barium aluminum oxide, tech.
Artikelnummer. 11308077
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308077 100 g 100g
11398067 10 g 10g
11318077 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11308077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022642.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12004-04-5
Bariumaluminiumoxid bruges til getter-legeringer i vakuumrør. Det finder også anvendelse som deoxideringsmiddel til kobber, Frary's metal, smøremiddel til anoderotorer i røntgenrør og tændrørslegeringer. Det bruges til at fremstille varmebestandigt ildfast og superildfast beton. Ydermere giver det en bedre beskyttelse mod gammastråling og røntgenstråler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12004-04-5
MDL nummer MFCD00049716
Synonym Barium aluminate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium aluminum oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
FN nummer UN1564
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 561.98
Grad Teknisk