Få mere at vide
Bariumacetat, TRC
Artikelnummer. 30334933
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334933 5 g
30332251 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30334933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1186855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium Acetate
CAS 543-80-6
Molekylær formel Ba. 2(C2H4O2)
Mængde 5 g
Synonym Barium(II) Acetate, Barium Diacetate
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
SMIL [Ba+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC navn barium(2+); diacetat
Molekylvægt (g/mol) 255.41
Formel vægt 255.9318