Få mere at vide
Bariumacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium Acetate |
| CAS | 543-80-6 |
| Molekylær formel | Ba. 2(C2H4O2) |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Barium(II) Acetate, Barium Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2 |
| SMIL | [Ba+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | barium(2+); diacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.41 |
| Formel vægt | 255.9318 |