Få mere at vide
Barium Acetate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium Acetate |
| Smeltepunkt | 450°C |
| CAS | 543-80-6 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | Ba(CH3COO)2 |
| MDL nummer | MFCD00012447 |
| Synonym | Barium acetate, Barium acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.42 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.47 g/cm3 at 20°C |