Få mere at vide
Bariumacetat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11376148
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376148 25 g 25g
11366148 5 g 5g
11356148 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11376148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011126.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-80-6
Molekylær formel C4H6BaO4
Molekylvægt (g/mol) 255.42
MDL nummer MFCD00012447
InChI nøgle ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
SMIL [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium acetate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.47 g/mL
Lineær formel Ba(OOCCH3)2
FN nummer UN1564
Beilstein 3693411
Merck Index 14,965
IUPAC navn barium(2+)-diacetat
Formel vægt 255.43
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic