Få mere at vide
Bariumacetat, Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693790 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15693790 1 kg 1kg
15603800 250 g 250g
15613800 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15693790 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 323051KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-80-6
Molekylær formel C4H6BaO4
Molekylvægt (g/mol) 255.42
MDL nummer MFCD00012447
InChI nøgle ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
SMIL [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium Acetate
Mængde 1 kg
Lineær formel (CH3COO)2Ba
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3693411
IUPAC navn barium(2+);diacetat
Formel vægt 255.42g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS/puriss. pa