Få mere at vide
Bariumacetat, Puriss. p.a., ACS Reagens, ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15613800 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15613800 50 kg 50kg
15603800 250 g 250g
15693790 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15613800 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3230550KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-80-6
Molekylær formel C4H6BaO4
Molekylvægt (g/mol) 255.42
MDL nummer MFCD00012447
InChI nøgle ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
SMIL [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium acetate
Navn note Puriss. p.a., ACS Reagens, ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 kg
Emballage Fiberboard Box
Tæthed 2.46 g/cm3
Lineær formel C6H5CH3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3693411
IUPAC navn barium(2+)-diacetat
Formel vægt 255.42
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens