Få mere at vide
Bariumacetat, ACS, 99,0-102,0%
Artikelnummer. 11356598
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356598 5 kg 5kg
11366598 250 g 250g
11346598 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11356598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012198.A7
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255,42 g/mol
Bariumacetat bruges som kemisk reagens, tekstilbejdsemiddel og smøremiddel. Det bruges til at fremstille andre acetater og bariumcarbonat. Det fungerer som et bejdsemiddel til trykning af tekstilstoffer. Det bruges til tørring af maling og lak. Det tjener som en katalysator i organisk syntese. Det spiller en vigtig rolle i adskillelsen af glycosaminoglycaner. Ydermere fungerer det som et kationiseringsmiddel til følsom multipel reaktionsovervågning af plasmafri fedtsyreprofilering i en menneskelig indgriben fra fiskeolie. Derudover bruges det i processen med titrering af sulfater af kinin og quinidin under ikke-vandige forhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-80-6
Molekylær formel C4H6BaO4
Molekylvægt (g/mol) 255.42
MDL nummer MFCD00012447
InChI nøgle ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
IUPAC navn barium(2+);diacetat
SMIL [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium acetate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 kg
Lugt Lugtfri
Tæthed 2.47 g/mL
FN nummer UN1564
Merck Index 14,965
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 255.43
Procent renhed 99,0 til 102,0 %
Grad ACS