Få mere at vide
Barium acetate, ACS, 99.0-102.0%
Beskrivelse
Bariumacetat bruges som kemisk reagens, tekstilbejdsemiddel og smøremiddel. Det bruges til at fremstille andre acetater og bariumcarbonat. Det fungerer som et bejdsemiddel til trykning af tekstilstoffer. Det bruges til tørring af maling og lak. Det tjener som en katalysator i organisk syntese. Det spiller en vigtig rolle i adskillelsen af glycosaminoglycaner. Ydermere fungerer det som et kationiseringsmiddel til følsom multipel reaktionsovervågning af plasmafri fedtsyreprofilering i en menneskelig indgriben fra fiskeolie. Derudover bruges det i processen med titrering af sulfater af kinin og quinidin under ikke-vandige forhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium acetate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 kg |
| FN nummer | UN1564 |
| Merck Index | 14,965 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Formel vægt | 255.43 |
| Procent renhed | 99.0 to 102.0% |
| Grad | ACS |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |