Få mere at vide
Bariumacetat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483017
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483017 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 15483017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10316.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255,42 g/mol
Det har fungeret som kationiseringsmiddel til følsom multipel reaktionsovervågning af plasmafri fedtsyreprofilering i en menneskelig indgriben fra fiskeolie. Bariumacetat er blevet brugt i processen til titrering af sulfater af kinin og quinidin under ikke-vandige forhold. Elektroforese i nærvær af bariumacetat har analytisk og præparativt adskilte glycosaminoglycaner. Det er blevet dokumenteret at inducere alvorlig hjerterytmeforstyrrelse ved indtagelse. Det finder også sin anvendelse som et kemisk reagens, tekstilbejdsemiddel, katalysator for organiske reaktioner og malings- og laktørrere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det har fungeret som kationiseringsmiddel til følsom multipel reaktionsovervågning af plasmafri fedtsyreprofilering i en menneskelig indgriben fra fiskeolie. Bariumacetat er blevet brugt i processen til titrering af sulfater af kinin og quinidin under ikke-vandige forhold. Elektroforese i nærvær af bariumacetat har analytisk og præparativt adskilte glycosaminoglycaner. Det er blevet dokumenteret at inducere alvorlig hjerterytmeforstyrrelse ved indtagelse. Det finder også sin anvendelse som et kemisk reagens, tekstilbejdsemiddel, katalysator for organiske reaktioner og malings- og laktørrere.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 588g/L. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium acetate
CAS 543-80-6
Tæthed 2.47
Lugt Lugtfri
Molekylær formel C4H6BaO4
MDL nummer MFCD00012447
Mængde 250 g
FN nummer UN1564
Merck Index 14,965
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 °C 588 g/L. Uopløselig i alkohol.
InChI nøgle ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC navn barium(2+);diacetat
Molekylvægt (g/mol) 255.42
PubChem CID 10980
Formel vægt 255.43
Procent renhed 99%