Få mere at vide
Bariumacetat, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776849 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10266610
Brand: Thermo Scientific Acros 222805000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-80-6
Molekylær formel C4H6BaO4
Molekylvægt (g/mol) 255.42
MDL nummer MFCD00012447
InChI nøgle ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
IUPAC navn barium(2+)-diacetat
SMIL [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium acetate
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
pH 7 to 8.5 (at 5% 20°C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.0 to 102% (Complexometry)
Lineær formel (CH3CO2)2Ba
Merck Index 15, 961
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 255.43
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.46
Tæthed 2.4600g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.