Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium acetate |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Hvid |
| pH | 7 til 8,5 (ved 5% 20 °C) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 2.46 |
| Analyseprocentområde | 99,0 til 102% (kompleksometri) |
| Tæthed | 2.4600g/mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Barium acetate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.