Få mere at vide
Bariumacetat, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium acetate |
| Navn note | For analysis ACS |
| Farve | Hvid |
| pH | 7 to 8.5 (at 5% 20°C) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 99.0 to 102% (Complexometry) |
| Lineær formel | (CH3CO2)2Ba |
| Merck Index | 15, 961 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Barium acetate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.