Få mere at vide
Barium acetate, 99+%, ACS reagent
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium acetate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.0 to 102% (Complexometry) |
| Lineær formel | (CH3CO2)2Ba |
| Merck Index | 15, 961 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Formel vægt | 255.43 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Barium acetate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu