Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium acetate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 2.46 |
| Analyseprocentområde | 99,0 til 102% (kompleksometri) |
| Tæthed | 2.4600g/mL |
| Lineær formel | (CH3CO2)2Ba |
| Merck Index | 15, 961 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Barium acetate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.