Få mere at vide
Barium, AAS standard solution, Specpure™ Ba 1000μg/mL Artikelnummer.: 11319149
Barium, AAS standard solution, Specpure™ Ba 1000μg/mL
Artikelnummer. p-7080397
100 mL, 100ml
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11319149
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088052.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00134031
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium, AAS standard solution
Navn note Ba 1000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration Ba(NO3)2 in 5% HNO3
FN nummer UN3264
Mængde 100 mL
Grad Specpure™
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1562514 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/05/2025 Artikelnummer088052.AE,088052.AP
Partinummer1544568 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/03/2025 Artikelnummer088052.AE,088052.AP
Partinummer1538967 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/03/2025 Artikelnummer088052.AE,088052.AP
Partinummer1521745 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/01/2025 Artikelnummer088052.AE,088052.AP
Partinummer1493492 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/10/2024 Artikelnummer088052.AE,088052.AP
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Barium, AAS standard solution, Specpure™ Ba 1000μg/mL >