Få mere at vide
Barium, 99+%, stænger,∽ 2 cm diameter, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium |
| Farve | Grå |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 725.0°C |
| Kogepunkt | 1640.0°C |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Form | Rod |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Barium in Paraffin oil
- Fare
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: White mineral oil, Barium