Få mere at vide
Barium 2,4-pentanedionate
Artikelnummer. p-7049533
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014613.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12084-29-6 | C10H14BaO4 | 335.55 g/mol
Barium 2,4-pentandionathydrat anvendes til fremstilling af radioluminescens af polyethylenglykolerede Eu 3+ -doterede nanophosphorstoffer som bioimaging-prober.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12084-29-6
Molekylær formel C10H14BaO4
Molekylvægt (g/mol) 335.55
MDL nummer MFCD00013484
InChI nøgle DJHZYHWLGNJISM-FDGPNNRMSA-L
Synonym barium 2+ ; z-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2,4-pentanedionate, bis pentane-2,4-dionato-o,o' barium, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, t-4, 2,4-pentanedione,ion 1-, barium 2:1, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, hydrate
PubChem CID 5486157
SMIL [Ba++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium 2,4-pentanedionate hydrate
Smeltepunkt >320°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
FN nummer UN1564
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn barium(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
Formel vægt 335.56 (Anhydrous)