Få mere at vide
Barium 2,4-pentanedionate
Artikelnummer. 11382568
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382568 25 g 25g
11392568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014613.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12084-29-6 | C10H14BaO4 | 335.55 g/mol
Barium 2,4-pentandionathydrat anvendes til fremstilling af radioluminescens af polyethylenglykolerede Eu 3+ -doterede nanophosphorstoffer som bioimaging-prober.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12084-29-6
Molekylær formel C10H14BaO4
Molekylvægt (g/mol) 335.55
MDL nummer MFCD00013484
InChI nøgle DJHZYHWLGNJISM-FDGPNNRMSA-L
Synonym barium 2+ ; z-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2,4-pentanedionate, bis pentane-2,4-dionato-o,o' barium, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, t-4, 2,4-pentanedione,ion 1-, barium 2:1, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, hydrate
PubChem CID 5486157
SMIL [Ba++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium 2,4-pentanedionate hydrate
Smeltepunkt >320°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
FN nummer UN1564
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn barium(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
Formel vægt 335.56 (Anhydrous)