Få mere at vide
Baricitinib phosphate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476448
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476448 10 mg -
16449037 5 mg -
16412557 50 mg -
16436736 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476448 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15315A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Baricitinib phosphate (LY3009104 phosphate; INCB028050 phosphate) is a selective orally bioavailable JAK1/JAK2 inhibitor with IC50 of 5.9 nM and 5.7 nM, respectively.
Baricitinib phosphate (LY3009104 phosphate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baricitinib phosphate
CAS 1187595-84-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H20N7O6PS
Mængde 10 mg
Synonym LY3009104 phosphateINCB028050 phosphate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 4.7 mg/mL (10.01 mM)
SMIL N#CCC1(N2N=CC(C3=C4C(NC=C4)=NC=N3)=C2)CN(S(=O)(CC)=O)C1.O=P(O)(O)O
Molekylvægt (g/mol) 469.41
Formel vægt 469.41
Procent renhed 99.29%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation