Få mere at vide
Baricitinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439037
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16439037 5 mg 5mg
16466448 10 mg -
16426736 100 mg 100mg
16402557 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16439037 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15315
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Baricitinib (LY3009104; INCB028050) is a selective and orally bioavailable JAK1 and JAK2 inhibitor with IC50s of 5.9 nM and 5.7 nM, respectively.
Baricitinib (LY3009104
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Baricitinib
CAS 1187594-09-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H17N7O2S
Mængde 5 mg
Synonym LY3009104 INCB028050
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (67.31 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL N#CCC1(N2N=CC(C3=C4C(NC=C4)=NC=N3)=C2)CN(S(=O)(CC)=O)C1
Molekylvægt (g/mol) 371.42
Formel vægt 371.42
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation