Få mere at vide
Emma Safety Footwear Bari (Frontier 118) Sikkerhedssko
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
missing translation for 'unitSize'
1 par
Beschreibung
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- Fuldnarvet læder konstruktion
- Termoplastisk polyurethan ydersål
- ESD certificeret
- Kromfri foring
- Desinficeret
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Blå |
| Design | Bari (Grænse 118) |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv & Wellness læder |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 46 |
| Tå materiale | Stål |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur