Få mere at vide
Emma Safety Footwear Bari (Frontier 118) Sikkerhedssko
Artikelnummer. 15938201
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15938201
Brand: Emma Safety Footwear MM11809045
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavet med samme omhu og sans for detaljer, der er forbundet med eksklusive luksussko. Brasiliansk 2-tonet fuldnarvet læder kombineret med nubuck tilføjer det stilfulde look til en sko, der passer til enhver lejlighed.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • Termoplastisk polyurethan ydersål
  • ESD certificeret
  • Kromfri foring
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Lukketype Snørebånd
Farve Blå
Design Bari (Grænse 118)
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv & Wellness læder
Materiale Læder
Størrelse 45
Tå materiale Stål