Få mere at vide
Bardoxolone methyl, MedChemExpress
Beskrivelse
Bardoxolone methyl (NSC 713200
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bardoxolone methyl |
| CAS | 218600-53-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H43NO4 |
| Mængde | 200 mg |
| Synonym | RTA 402 NSC 713200 CDDO Methyl ester |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (49.44 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C(C#N)=C[C@@]2(C)[C@](CC[C@]([C@@]3(C)[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](CCC(C)(C)C5)(C(OC)=O)CC3)(C)C2=CC4=O)([H])C1(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 505.69 |
| Vis mere |