Få mere at vide
Bardoxolone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482377
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16482377 50 mg
16446596 100 mg
16418847 5 mg
16406258 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16482377 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14909
MedChemExpress Bardoxolone is a novel nuclear regulator factor (Nrf-2) activator.
Bardoxolone is a novel nuclear regulator factor (Nrf-2) activator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bardoxolone
Fysisk form Solid
CAS 218600-44-3
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H41NO4
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym CDDO RTA 401
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (203.39 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1(C)CC[C@@]2(C(O)=O)[C@@]([C@](C(C=C3[C@@]4(C)CC[C@]5([H])[C@]3(C)C=C(C#N)C(C5(C)C)=O)=O)([H])[C@@]4(C)CC2)([H])C1
Molekylvægt (g/mol) 491.66
Formel vægt 491.66
Procent renhed 95.0%