Få mere at vide
Thermo Scientific™ Stregkodede låsestativer til Matrix™ Opbevaringsrør
Til brug med (udstyr):
0,75 ml rør
1,0 ml skruetoprør
1,4 ml rør
500 μL rør
500 μL skruetoprør
nr. pr. sag:
5
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Forbedre prøveopbevaring ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen, med Thermo Scientific™ Matrix™ stregkodede låsestativer. Stregkodede låsestativer har en lineær stregkode, 2D-stregkode og menneskelæselig statividentifikation på tre sider af stativet for den ultimative prøvesporing. Bruges i kombination med Thermo Scientific 2D-stregkodede rør, stregkodelæsere, arrayere og afdækningsudstyr.
Overlegent design af lagerstativ
- Opbevaring i robotvenligt ANSI-fodaftryksstativ
- Reoler har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing uanset dit stregkodesystem
- Stregkoder er kompatible med vores udvalg af VisionMate læsere
- Hængslet låg hviler i åben position på stativet, mens der udføres manuel pipettering for at forhindre kontaminering af låget, der sidder på bænken
Låsestativer sparer kostbar plads
- ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
- Låget til låsestativ kan løftes robotisk for at få adgang til rør med automatiserede applikationer med høj kapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Tømt låsestativ |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Materiale | Plast |
| Til brug med (udstyr) | 1,0 ml skruetoprør |
| nr. pr. sag | 5 |
| Stregkode | 2D Datamatrix; Lineær EAN-kode 128; Menneskelig læsbar |
| Holder | 2D Matrix rør |
| Produktlinje | Matrix |
| Emballagemængde | 5 Sag |
| Vis mere |