Få mere at vide
Thermo Scientific™ Stregkodede låsestativer til Matrix™ Opbevaringsrør
Artikelnummer. 15553734
Skift visning
Til brug med (udstyr):
0,75 ml rør
1,0 ml skruetoprør
1,4 ml rør
500 μL rør
500 μL skruetoprør
Mængde:
10 Sag
5 Sag
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Mængde Pakningsstørrelse
15553734 500 μL rør 10 Sag Pakke med 10
15543734 1,0 ml skruetoprør 5 Sag Pakke med 5
15563734 500 μL skruetoprør 5 Sag Pakke med 5
11620833 1,4 ml rør 10 Sag Pakke med 10
15374297 0,75 ml rør 10 Sag -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15553734 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4898BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1360.00 DKK
    1148.40 DKK / Pakke med 10
    Spare 211.60 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Opret brugerdefinerede arrays med tomme ANSI-format stativer med 2D og lineære stregkoder og menneskelig læsbar type på tre sider og en 2D stregkode på bunden af stativet.
Forbedre prøveopbevaring ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen, med Thermo Scientific™ Matrix™ stregkodede låsestativer. Stregkodede låsestativer har en lineær stregkode, 2D-stregkode og menneskelæselig statividentifikation på tre sider af stativet for den ultimative prøvesporing. Bruges i kombination med Thermo Scientific 2D-stregkodede rør, stregkodelæsere, arrayere og afdækningsudstyr.
Overlegent design af lagerstativ
  • Opbevaring i robotvenligt ANSI-fodaftryksstativ
  • Reoler har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing uanset dit stregkodesystem
  • Stregkoder er kompatible med vores udvalg af VisionMate læsere
  • Hængslet låg hviler i åben position på stativet, mens der udføres manuel pipettering for at forhindre kontaminering af låget, der sidder på bænken
Låsestativer sparer kostbar plads
  • ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Låget til låsestativ kan løftes robotisk for at få adgang til rør med automatiserede applikationer med høj kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Tømt låsestativ
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Materiale Plast
Til brug med (udstyr) 500 μL rør
Mængde 10 Sag
Stregkode 2D Datamatrix; Lineær EAN-kode 128; Menneskelig læsbar
Holder 2D Matrix rør
Produktlinje Matrix
Kapacitet (engelsk) 0,0169 fl oz.