Få mere at vide
Thermo Scientific™ Stregkodede låsestativer til Matrix™ Opbevaringsrør
Artikelnummer. 15543734
Skift visning
Til brug med (udstyr):
0,75 ml rør
1,0 ml skruetoprør
1,4 ml rør
500 μL rør
500 μL skruetoprør
nr. pr. sag:
5
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) nr. pr. sag Pakningsstørrelse
15543734 1,0 ml skruetoprør 5 Pakke med 5
15553734 500 μL rør 10 Pakke med 10
15563734 500 μL skruetoprør 5 Pakke med 5
11620833 1,4 ml rør 10 Pakke med 10
15374297 0,75 ml rør 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15543734 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4897BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.57 DKK
    573.39 DKK / Pakke med 5
    Spare 242.18 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opret brugerdefinerede arrays med tomme ANSI-format stativer med 2D og lineære stregkoder og menneskelig læsbar type på tre sider og en 2D stregkode på bunden af stativet.
Forbedre prøveopbevaring ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen, med Thermo Scientific™ Matrix™ stregkodede låsestativer. Stregkodede låsestativer har en lineær stregkode, 2D-stregkode og menneskelæselig statividentifikation på tre sider af stativet for den ultimative prøvesporing. Bruges i kombination med Thermo Scientific 2D-stregkodede rør, stregkodelæsere, arrayere og afdækningsudstyr.
Overlegent design af lagerstativ
  • Opbevaring i robotvenligt ANSI-fodaftryksstativ
  • Reoler har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing uanset dit stregkodesystem
  • Stregkoder er kompatible med vores udvalg af VisionMate læsere
  • Hængslet låg hviler i åben position på stativet, mens der udføres manuel pipettering for at forhindre kontaminering af låget, der sidder på bænken
Låsestativer sparer kostbar plads
  • ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Låget til låsestativ kan løftes robotisk for at få adgang til rør med automatiserede applikationer med høj kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Tømt låsestativ
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Materiale Plast
Til brug med (udstyr) 1,0 ml skruetoprør
nr. pr. sag 5
Stregkode 2D Datamatrix; Lineær EAN-kode 128; Menneskelig læsbar
Holder 2D Matrix rør
Produktlinje Matrix
Emballagemængde 5 Sag
Kapacitet (engelsk) 0,0338 fl oz.
Lukketype Skruelåg
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)