Få mere at vide
Thermo Scientific™ Stregkodede låsestativer til Matrix™ Opbevaringsrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15374297
Skift visning
Til brug med (udstyr):
0,75 ml rør
1,0 ml skruetoprør
1,4 ml rør
500 μL rør
500 μL skruetoprør
nr. pr. sag:
5
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) nr. pr. sag Pakningsstørrelse
15374297 0,75 ml rør 10 -
15543734 1,0 ml skruetoprør 5 Pakke med 5
15553734 500 μL rør 10 Pakke med 10
15563734 500 μL skruetoprør 5 Pakke med 5
11620833 1,4 ml rør 10 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15374297 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00 DKK
    355.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 115.76 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opret brugerdefinerede arrays med tomme ANSI-format stativer med 2D og lineære stregkoder og menneskelig læsbar type på tre sider og en 2D stregkode på bunden af stativet.
Forbedre prøveopbevaring ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen, med Thermo Scientific™ Matrix™ stregkodede låsestativer. Stregkodede låsestativer har en lineær stregkode, 2D-stregkode og menneskelæselig statividentifikation på tre sider af stativet for den ultimative prøvesporing. Bruges i kombination med Thermo Scientific 2D-stregkodede rør, stregkodelæsere, arrayere og afdækningsudstyr.
Overlegent design af lagerstativ
  • Opbevaring i robotvenligt ANSI-fodaftryksstativ
  • Reoler har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing uanset dit stregkodesystem
  • Stregkoder er kompatible med vores udvalg af VisionMate læsere
  • Hængslet låg hviler i“ åben” placeres på stativet, mens du udfører manuel pipettering for at forhindre kontaminering af låget, der sidder på bænken
Låsestativer sparer kostbar plads
  • ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Låget til låsestativ kan løftes robotisk for at få adgang til rør med automatiserede applikationer med høj kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Stregkodet låsestativ
Oversigt 0,75 mL Låg til stativ med lås
Kapacitet (metrisk) 0.75 mL
Til brug med (udstyr) 0,75 ml rør
nr. pr. sag 10
Emballagemængde 10 Sag
Kapacitet (engelsk) 0,0253 fl oz.