Få mere at vide
Thermo Scientific™ Stregkodede låsestativer til Matrix™ Opbevaringsrør
Beskrivelse
Forbedre prøveopbevaring ved lave temperaturer, inklusive dampfase flydende nitrogen, med Thermo Scientific™ Matrix™ stregkodede låsestativer. Stregkodede låsestativer har en lineær stregkode, 2D-stregkode og menneskelæselig statividentifikation på tre sider af stativet for den ultimative prøvesporing. Bruges i kombination med Thermo Scientific 2D-stregkodede rør, stregkodelæsere, arrayere og afdækningsudstyr.
Overlegent design af lagerstativ
- Opbevaring i robotvenligt ANSI-fodaftryksstativ
- Reoler har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing uanset dit stregkodesystem
- Stregkoder er kompatible med vores udvalg af VisionMate læsere
- Hængslet låg hviler i“ åben” placeres på stativet, mens du udfører manuel pipettering for at forhindre kontaminering af låget, der sidder på bænken
Låsestativer sparer kostbar plads
- ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
- Låget til låsestativ kan løftes robotisk for at få adgang til rør med automatiserede applikationer med høj kapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 1,4 mL Låg til låseholdere |
| Kapacitet (metrisk) | 1.4 mL |
| Til brug med (udstyr) | 1,4 ml rør |
| Mængde | 10 Sag |
| Kapacitet (engelsk) | 0,0473 fl oz. |
| Produkttype | Stregkodet låsestativ |