Få mere at vide
Corning™ Stregkodede kryogene hætteglas
Artikelnummer. 15505729 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Stregkode:
1D
2D
Trådstil:
Indvendig
Udseende
Udvendig gevind
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stregkode Trådstil Pakningsstørrelse
15505729 2D Udvendig gevind Pakke med 500
15595719 2D Indvendig Pakke med 500
15515729 1D Indvendig Pakke med 500
15545729 1D Udseende Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15505729 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 8671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4670.00 DKK
    4360.81 DKK / Pakke med 500
    Spare 309.19 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Til opbevaring af biologiske og sammensatte prøver i mærkede hætteglas ved kryogene temperaturer. Corning™ Stregkodede kryogene hætteglas giver en valideret unik stregkode, der ikke falmer eller falder af.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Lækagesikker forsegling for integritet af opbevaring
  • Autoklaverbare hætteglas og hætter, kan gensteriliseres
  • Unikke 1D, 2D stregkoder og menneskelig læsbare tegn
  • Har stjerneformet hulrum i hætten og er kompatibel med afdækningsudstyr
  • Låsebund stabiliserer rør til automatiseret håndtering
  • Gradueringer og skrivepatch til manuel brug også
  • Hvert rør kontrolleres for klarhed og læsbarhed af 2D-kode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 2 mL
Til brug med (applikation) Cellebiologi, cellebank, sammensat kryokonservering
Trådstil Udvendig gevind
Stregkode 2D