Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences BarbLock™ Værktøj til fjernelse
Artikelnummer. 30040267
Skift visning
Produktlinje:
500-serien
625-serien
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produktlinje
30040267 625-serien
30040239 500-serien
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30040267 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. BLTURT II
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universalt værktøj til fjernelse.
BarbLock™ ultra-sikre holdere er det mest avancerede design, ideelt til systemer, der overfører sarte væsker eller gasser. De er blevet standarden i mange industrier, fordi de løser iboende lækageproblemer i følsomme og krævende applikationer. De kræver ingen klæbemidler eller opløsningsmidler og fås i højtemperaturmaterialer til termisk krævende miljøer.
  • Konstrueret af højtydende polypropylen, der opfylder USP Klasse VI kriterier
  • Hurtig og nem at samle
  • Kompatibel med alt fleksibelt rørmateriale
  • Engangssamlinger
  • Eliminerer opløsningsmiddelbinding, ultraviolet binding og giftige klæbemidler
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje 625-serien
Produkttype Rørklemme