Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences BarbLock™ PVDF
Artikelnummer. 30040247
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,125 mm
0,187 mm
0,250 mm
0,375 mm
0,625 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,250 mm
0,300 mm
0,312 mm
0,375 mm
0,437 mm
0,440 mm
0,625 mm
0,630 mm
0,880 mm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig
30040247 0,125 mm 0,300 mm
30040263 0,125 mm 0,250 mm
30040255 0,187 mm 0,312 mm
30040246 0,250 mm 0,375 mm
30040256 0,250 mm 0,440 mm
30040243 0,250 mm 0,437 mm
30040238 0,375 mm 0,630 mm
30040231 0,375 mm 0,625 mm
30040251 0,625 mm 0,880 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30040247 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. BL135125ALPVDF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BarbLock™ ultrasikre holdere - avanceret design med hele 360° radial crimp bag modhagen og 360° af kompression direkte over modhagens ryg.
Når det kommer til at fastholde fleksible slanger og slanger på fittings med modhager, BarbLock™ holdere er blevet standarden i mange industrier, fordi de løser iboende lækageproblemer i følsomme og krævende applikationer. Holderen bruger ingen klæbemidler eller opløsningsmidler, er ideel til systemer, der overfører sarte væsker eller gasser, og er hurtig og nem at samle, hvilket sparer værdifuld tid. Standardholderen er en todelt enhed (bøsning og spændetang), mens AL-holderen i ét stykke kombinerer bøsningen og spændetangen og kan automatisk indlæses i samling.
  • Erstatter inkonsekvente og lækagetilbøjelige kabelbindere og traditionelle klemmer
  • Kompatibel med alle fleksible rørmaterialer
  • Giver 360° radial krympning bag modhagen
  • Forbrugsvarer 360° kompression over modhage og fuld dynamisk fastholdelse
  • Eliminerer opløsningsmiddelbinding, ultraviolet binding og giftige klæbemidler
  • Konstrueret med højtydende polypropylen eller PVDF-harpiks, dvs USP Klasse VI kompatibel
  • Hurtig og nem at samle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (metrisk) Indvendig 0,125 mm
Materiale PVDF
Diameter (metrisk) Udvendig 0,300 mm
Farve Blå
Produkttype Rørholder