Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences BarbLock™ Polypropylen
Beskrivelse
Når det kommer til at fastholde fleksible slanger og slanger på fittings med modhager, BarbLock™ holdere er blevet standarden i mange industrier, fordi de løser iboende lækageproblemer i følsomme og krævende applikationer. Holderen bruger ingen klæbemidler eller opløsningsmidler, er ideel til systemer, der overfører sarte væsker eller gasser, og er hurtig og nem at samle, hvilket sparer værdifuld tid. Standardholderen er en todelt enhed (bøsning og spændetang), mens AL-holderen i ét stykke kombinerer bøsningen og spændetangen og kan automatisk indlæses i samling.
- Erstatter inkonsekvente og lækagetilbøjelige kabelbindere og traditionelle klemmer
- Kompatibel med alle fleksible rørmaterialer
- Giver 360° radial krympning bag modhagen
- Forbrugsvarer 360° kompression over modhage og fuld dynamisk fastholdelse
- Eliminerer opløsningsmiddelbinding, ultraviolet binding og giftige klæbemidler
- Konstrueret med højtydende polypropylen eller PVDF-harpiks, dvs USP Klasse VI kompatibel
- Hurtig og nem at samle
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,125 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0,250 mm |
| Farve | Blå |
| Produkttype | Rørholder |