Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences BarbLock™ Håndværktøj
Beskrivelse
BarbLock™ ultra-sikre holdere er det mest avancerede design, ideelt til systemer, der overfører sarte væsker eller gasser. De er blevet standarden i mange industrier, fordi de løser iboende lækageproblemer i følsomme og krævende applikationer. De kræver ingen klæbemidler eller opløsningsmidler og fås i højtemperaturmaterialer til termisk krævende miljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | 187-serien |
| Produkttype | Rørklemme |