Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences BarbLock™ Håndværktøj
Artikelnummer. 30040264
Skift visning
Produktlinje:
125-serien
187-serien
250-serien
252-serien
500-serien
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produktlinje
30040264 125-serien
30040266 187-serien
30040253 250-serien
30040257 252-serien
30040236 500-serien
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30040264 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. BLT135125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BarbLock™ Håndværktøj med rustfri stålkæbe og håndtag installeres BarbLock™ holdere til rør.
BarbLock™ ultra-sikre holdere er det mest avancerede design, ideelt til systemer, der overfører sarte væsker eller gasser. De er blevet standarden i mange industrier, fordi de løser iboende lækageproblemer i følsomme og krævende applikationer. De kræver ingen klæbemidler eller opløsningsmidler og fås i højtemperaturmaterialer til termisk krævende miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje 125-serien
Produkttype Rørklemme